Learn More
Fisher Chemical™ Medio de montaje Permount™
Para montaje y almacenamiento a largo plazo de portaobjetos
85.70€
Especificaciones
Aplicaciones | Montaje y almacenamiento a largo plazo de portaobjetos |
---|---|
Tipo de producto | Medio de montaje para portaobjetos |
Envase | Vidrio ámbar |
Alertas:
Esta sustancia química se considera peligrosa por la comunicación de peligros de OSHA de 2012. Estándar (29 CFR 1910.1200).
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15832544
|
Fisher Chemical™
SP15-500 |
16,9 oz | 500 mL |
85.70€
500 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para montaje y almacenamiento a largo plazo de portaobjetos
- Viscosidad baja
- Proporciona una capa adhesiva más delgada para una mejor calidad óptica
- Un índice de refracción próximo al de las proteínas fijadas ayuda a mantener la imagen libre de imperfecciones ópticas, como los halos de difracción
- Adecuado para montar cubreobjetos en portaobjetos con muestras gruesas o finas
- No cambiará los colores de los colorantes biológicos
- No perderá su cohesividad, calidad adhesiva o color con el tiempo
- Conserva la mayoría de los colorantes biológicos con poca o ninguna decoloración cuando los portaobjetos se almacenan en la oscuridad
Especificaciones
Montaje y almacenamiento a largo plazo de portaobjetos | |
Medio de montaje para portaobjetos | |
Vidrio ámbar |