Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveGo™ F2
El medidor portátil ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad y fiables con tan solo pulsar un botón
Marca:  Mettler Toledo™ 30266889
587.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23284" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.97650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15573370
  • 670.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Includes: Sensor LE438 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH
Descripción
Descripción
Hay disponibles diferentes combinaciones de medidores portátiles, sensores y accesorios, que son ideales para aplicaciones o muestras específicas.
  • Carcasa ABS sólida resistente al agua IP67
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (3,1 pulgadas) para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto para las manos grandes como para las pequeñas
  • El soporte plegable de pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en un banco de laboratorio
  • Resiste a entornos húmedos y exigentes
  • Incluye maletín de transporte compacto
  • Calibración de tres puntos con cuatro grupos de tampones predefinidos
  • Compensación de temperatura ATC y MTC
  • Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
  • BNC, entradas de sensor cincha
  • Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o en el exterior
Especificaciones:
  • Intervalo de pH: Desde 0,00 hasta 14,00
  • Resolución de pH: 0,01
  • Exactitud del pH: ±:0,01 mV
  • Intervalo de mV: -1999 - 1999mV
  • Resolución de mV: 1mV
  • Exactitud de mV: ± 1mV
  • Escala de temperatura: De 0 ° a + 100 °C
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: ± 0,5 °C
  • Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Horas de funcionamiento: > 200 h
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AAA LRO3 o 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03
  • Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3cm (97,4 x 3 x 1,3 pulg)
  • Peso: 0,26kg (0,5 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F2: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit de alimentos F2: Adecuado para muestras sólidas y semisólidas como carne, fruta, queso y mucho más
  • Kit de campo F2: Adecuado para una amplia gama de muestras acuosas generales y para mediciones sobre la marcha
  • Kit estándar F2: Adecuado para una amplia gama de muestras acuosas generales, incluidas las emulsiones y suspensiones
Especificaciones
Especificaciones
±1
Sensor LE438 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH
Desde 0 hasta 14
1mV
0,1 °
200 mediciones, calibración actual
18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 pulg)
0,5 lb
Kit estándar F2
± 0,5 °C
Para una amplia gama de muestras acuosas generales, incluidas las emulsiones y suspensiones
0,01
3
LCD
BNC, Cinch
0,26 kg
ATC y MTC