Learn More
Memmert™ Estufa universal UF con sistema de circulatión de aire forzada y con SingleDISPLAY
Ideal para secado, calentamiento, regulación de temperatura, envejecimiento, secado al horno, ensayo y endurecimiento de precisión en el ámbito de la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
1555.00€ - 13210.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
---|---|
Tipo de controlador | SingleDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo |
Tipo de convección | Circulación de aire forzado |
Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
Tipo | Estufa de secado |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12696977
|
Memmert™
UF30 |
115/230 V, 50/60 Hz | 32 l |
1555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12646987
|
Memmert™
UF55 |
115/230 V, 50/60 Hz | 53 l |
2470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12676987
|
Memmert™
UF75 |
115/230 V, 50/60 Hz | 74 l |
2500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12616997
|
Memmert™
UF110 |
115/230 V, 50/60 Hz | 108 l |
5490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12656997
|
Memmert™
UF160 |
115/230 V, 50/60 Hz | 161 l |
3995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12696997
|
Memmert™
UF260 |
115/230 V, 50/60 Hz | 256 l |
5070.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12647007
|
Memmert™
UF450 |
400 V, 50/60 Hz | 449 l |
6670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12677007
|
Memmert™
UF750 |
400 V, 50/60 Hz | 749 l |
7155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15249925
|
Memmert™
UF1060 |
400 V, 50/60 Hz | 1060 l |
13210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Preciso, fácil de usar, de alta calidad - estas tres palabras describen el estufa de secado UF de Memmert.
- Tamaños de modelos: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Rango de ajuste de la temperatura : de +20°C a +300°C
- Convección: circulación de aire forzada, prácticamente sin ruidos, ajustable en pasos de 10%; adición de aire exterior precalentado a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración
- Sistema de calefacción integral: distribución absolutamente homogénea de la temperatura
- Variante de modelo: SingleDISPLAY
- Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocidad del motor de aire de circulación, posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno
- Calentamiento absolutamente seguro hasta 300 °C gracias al concepto de seguridad multinivel
- La tecnología de control inteligente analiza y reacciona según las necesidades
- Manejo intuitivo: Touch, turn & go!
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada de acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar no deja nada que desear en cuanto a la tecnología de ventilación y control.
Todos los estufas de secado UF de Memmert se suministran con un SingleDISPLAY.
El SingleDISPLAY es ideal para aplicaciones estándar. La temperatura, la posición de las aletas de aire y la velocidad del ventilador permanecen en un valor constante durante todo el proceso. Es adecuado cuando no hay requisitos de programación de rampas o bucles, si la aplicación sólo implica tener que secar materiales no sensibles y no requiere una protección múltiple contra sobretemperatura o un sistema de alarma técnicamente complejo. En estos casos, la funcionalidad de los modelos SingleDISPLAY será ideal para la aplicación.
Especificaciones
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Circulación de aire forzado | |
Estufa de secado | |
Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria | |
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán) | |
Acero inoxidable | |
Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5 | |
3 años |
SingleDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
De 20 °C a 300 °C | |
1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) | |
Acero inoxidable | |
Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico | |
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días |