Learn More
Memmert™ Incubadora estándar de convección forzada con pantalla única y pantalla táctil 256 , l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 10 °C a 80 °C
Marca:  Memmert™ IF260
Detalles adicionales : Peso : 149.39999kg
Código de producto. 12895893
  • 4695.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para garantizar una circulación óptima del aire en la cámara de la incubadora, incluso cuando está completamente cargada, ambos modelos SingleDISPLAY y TwinDISPLAY están disponibles con un ventilador de aire ajustable. Aunque las características únicas de calentamiento de superficie integral están adaptadas de forma óptima tanto a la convección natural como a la circulación forzada de aire, el ventilador puede apagarse por completo para muestras sensibles y para muestras que no deben estar expuestas a turbulencias de aire.
  • Los diseños se benefician de 65 años de trabajo de desarrollo permanente y una gran cantidad de comentarios de la experiencia real del usuario
  • Escala de temperatura hasta + 80 °C
  • Ocho tamaños de modelo de 30 l a 750 l
  • Dos variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Modelos de convección natural o de circulación forzada de aire N/F
  • Puertas dobles (vidrio interior, acero inoxidable exterior) para una visión clara sin bajar la temperatura
  • Activación de la rutina de esterilización a través de ControlCOCKPIT (TwinDISPLAY)
  • Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
  • Control de temperatura preciso y homogéneo independiente de la carga y el volumen de la cámara
  • Amplia gama de opciones de programación y documentación mediante interfaces, registrador de datos integrado y software AtmoCONTROL
  • Tres años de garantía para los accesorios, excepto piezas que se desgastan
  • Los valores de temperatura de todas las incubadoras se han medido según la norma DIN 12880: 2007-05
  • Todos las incubadoras se han comprobado en cuanto a seguridad y llevan el símbolo «CE»
Especificaciones
Especificaciones
CE
Incubadora
Acero inoxidable
Reino Unido
Incubadora estándar
IF260
0,1 °C
500 x 640 x 800 mm
824 mm
1183 mm
500 mm
110 kg
115/230 V
50/60 Hz
Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
256 l
Acero inoxidable
De 10 °C a 80 °C
Color TFT
9
Pt100
1183 Al × 824 An × 684 F mm
640 mm
800 mm
161 kg
115/230 V 50/60 Hz
1,1/1,7 kW
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico