Learn More
Afora™ Piezas en horquilla
Realice las conexiones de los tubos de vidrio con el accesorio de acoplamiento de piezas en horquilla Afora™;
Marca: Afora™ 5733/2
72.57 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21638" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.72000kg
Descripción
- Junta cónica estándar
- Accesorio de conector de tubo de vidrio
Especificaciones
Pieza en horquilla | |
Macho: 29/32, hembra: 19/26 |