Learn More
OHAUS™ Frontier™ Serie 5000, Micro Centrifugas
Las microcentrífugas Frontier proporcionan una operación de alta velocidad para una amplia gama de aplicaciones esenciales de laboratorio como la preparación de ADN/ARN, la ultrafiltración y mucho más. Los rotores de biocontención permiten la investigació
Marca: OHAUS™ 30370691
1317.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21929" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.10000kg
Descripción
- Excelente funcionalidad cuando se utiliza con rotores compatibles con microtubos de 1,5/2,0 ml o 5 ml con opciones de alto rendimiento y biocontención, columnas de centrifugación, tiras de PCR, tubos criogénicos y capilares para hematocrito.
- Diseñadas para facilitar el funcionamiento, las micro centrífugas Frontier cuentan con prácticos controles en una interfaz intuitiva, lo que permite un funcionamiento eficaz incluso cuando se usan guantes.
- Con todas sus funciones en un tamaño reducido, las micro centrífugas Frontier ahorran un valioso espacio en la mesa de trabajo del laboratorio.
Especificaciones
LCD retroiluminada, 2 líneas | |
230 V | |
FC5513+R01 | |
Sí | |
13,100 kg |
Microcentrífuga | |
356,00 mm | |
De 200 a 13 500 rpm | |
Alto procesamiento de muestras, control de seguridad múltiple, función de programa personal |