Learn More
Agilent BioTek Paquete de validación Gen5 - IQ/OQ/PQ
Para el software Gen5
Marca: Agilent BioTek 5320502
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Alertas:
Note: Product qualification packages include thorough procedures to allow a user to perform installation qualification, operational qualification and performance qualification. Periodic maintenance procedures are also included to assist in maintaining the instruments for optimal performance. Product qualification packages contain only documentation and procedures. Many of these procedures require the use of QC test solutions or other accessories, but these are not included with the product qualification packages.
Descripción
- Accesorio para la gama de instrumentos Agilent BioTek de lavadores de microplacas, lectores y generadores de imágenes de células
- Se suministra en una unidad flash USB con el siguiente contenido:
- Lista detallada de materiales necesarios
- Procedimiento de cualificación de la instalación y lista de comprobación
- Procedimiento de cualificación operativa
- Procedimiento de cualificación del rendimiento
- Hojas de cálculo de Microsoft Excel para los cálculos requeridos por los procedimientos
- Procedimientos de mantenimiento
- Libro de registro de 5 años para documentar todos los procedimientos/resultados
- Toda la documentación está disponible en formato de archivo .doc y .pdf
Nota:
- La placa de prueba de absorbancia (7260522) puede ser necesaria para ejecutar algunos procedimientos especificados para lectores de absorbancia y multimodo, pero no se incluye y debe pedirse por separado.
Especificaciones
Lista detallada de materiales necesarios, procedimiento de cualificación de la instalación y lista de comprobación, procedimiento de cualificación operativa, procedimiento de cualificación del rendimiento, hojas de cálculo de Microsoft Excel para cálculos, procedimientos de mantenimiento, libro de registro de 5 años | |
Para el software Gen5 | |
Unidad de memoria flash USB | |
Servicios de validación |