Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, certificado, inactivado por calor, Estados Unidos
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
92.50€ - 876.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
País de origen | Estados Unidos |
Serum Treatment | Inactivado por calor |
Concentración de endotoxinas | ≤5 EU/ml |
Concentración de hemoglobina | ≤15 mg/dL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11533387
|
Gibco™
10082147 |
500 mL |
720.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15898937
|
Gibco™
A3840001 |
50 mL |
92.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15808947
|
Gibco™
A3840002 |
10 x 50 mL |
876.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11523387
|
Gibco™
10082139 |
100 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Categoría de los sueros: Performance Plus
- Origen: Estados Unidos
- Nivel de endotoxinas: ≤5 EU/ml
- Nivel de hemoglobina: ≤10mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Inactivado por calor | |
≤15 mg/dL | |
Congelado |
Estados Unidos | |
≤5 EU/ml | |
contenedores |
Para uso diagnóstico in vitro.