Learn More
Gibco™ MEM
GREENER_CHOICE
Minimum Essential Medium (MEM) is one of the most commonly used of all cell culture media.
Marca:  Gibco™ 11095080
28.45 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15188319
  • 31.39€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Requires : Suplementación
Descripción
Descripción
  • El MEM (medio esencial mínimo) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados.
  • El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: L-glutamina, rojo fenol
  • Sin: Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Uso de MEM
  • Este producto está fabricado con sales de Earle.
  • El MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, el MEM requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • El MEM utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5–10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Información de órdenes
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 8 °C (proteger de la luz)
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Astrocitos de rata primarios
1 X
MEM (medio esencial mínimo)
Estéril con filtro
Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Libre de material de origen animal
Líquido
Suplementos de suero estándar
Sterile-filtered
Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Gibco™
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.