Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I, sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Medio esencial mínimo mejorado que permite una reducción de la suplementación con suero bovino fetal, al menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento celular ni la morfología
Marca:  Gibco™ 11058021
47.98 EUR hasta el 2025-02-28
Use el código promocional "24154" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11520386
  • 54.50€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio Opti-MEMI también se recomienda cuando se van a usar reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™.
  • Opti-MEM se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina; sin rojo de fenol
  • Se puede utilizar con una gran variedad de células de mamíferos adherentes y en suspensión
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos, transfección de plásmidos, transfección de RNAi, transfección de ARNip sintético, transfección, transfección de plásmidos de ARNhc y ARNi miR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Fibroblastos primarios
1 X
Opti-MEM I
Glutamina
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 y HEK
Origen humano
Líquido
Estéril con filtro
Sin rojo fenol
Gibco™, Opti-MEM™
Temperatura ambiente
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I, sin rojo fenol > 500 ml