Learn More
Gilson™ Micropipetas fijas PIPETMAN™ L
Nueva pipeta de volumen fijo ligera con bajo nivel de fuerzas y una alta reproducibilidad
226.00€ - 275.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO8655, CE, GLP |
---|---|
Espaciado de las puntas ajustable | No |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Velocidad de dispensación | Manual |
Desechables | Reusable |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15114165
|
Gilson™
FA10017 |
1 μl | Rojo | F1L |
226.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15124165
|
Gilson™
FA10018 |
2 μl | Rojo | F2L |
226.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15134165
|
Gilson™
FA10019 |
5 μl | Rojo | F5L |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15144165
|
Gilson™
FA10020 |
10 μl | Rojo | F10L |
247.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15184165
|
Gilson™
FA10024 |
100 μl | Amarillo | F100L |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15154165
|
Gilson™
FA10021 |
20 μl | Amarillo | F20L |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15194165
|
Gilson™
FA10025 |
200 μl | Amarillo | F200L |
247.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15164165
|
Gilson™
FA10022 |
25 μl | Amarillo | F25L |
226.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15174165
|
Gilson™
FA10023 |
50 μl | Amarillo | F50L |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15104175
|
Gilson™
FA10026 |
250 μl | Verde | F250L |
226.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15114175
|
Gilson™
FA10027 |
300 μl | Azul | F300L |
226.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15134175
|
Gilson™
FA10030 |
1000 μl | Azul | F1000L |
275.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15124175
|
Gilson™
FA10028 |
400 μl | Azul | F400L |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15154175
|
Gilson™
FA10031 |
5000 μl | Morado | F5000L |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15144175
|
Gilson™
FA10029 |
500 μl | Azul | F500L |
226.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descrizione
- Diseño de asa mejorado para uso intensivo con menor peso y gancho más grande
- Cubierta graduada que pueden reajustar los usuarios en el laboratorio para líquidos densos y viscosos (una vez reajustado, el nuevo volumen no se puede cambiar accidentalmente)
- La parte inferior del botón pulsador es de color azul para que resulte fácil su identificación como modelo de volumen fijo
- Para un cómodo acceso a las piezas reparables, la micropipeta está equipada con el eyector de clip Gilson
- Código de identificación 2D para facilitar la trazabilidad. La función de seguimiento incluye el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen nominal
- El expulsor de puntas ajustable ofrece comodidad para usuarios diestros y zurdos
Specifica
ISO8655, CE, GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polipropileno | |
Pipetman™ L | |
No estéril | |
Expulsor de pinza de plástico |
No | |
Manual | |
Ergonómico | |
1 | |
No | |
Fixed Pipette | |
Certified Quality |