Learn More
DWK Life Sciences Caja de vidrio, de vidrio de cal sodada, para bandeja de tinción 21 317 00 03
La placa de tinción se utiliza para trabajar con una solución de tinción en la que se pueden teñir los portaobjetos que contienen cultivos celulares. Con este diseño, se requiere un marco para acomodar los portaobjetos del microscopio.
Marca: DWK Life Sciences 233180005
285.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.21000kg
Descripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones con el microscopio, las secciones del portaobjetos deben llenarse en una cubeta de tinción y teñirse con una solución de tinción adecuada.
- Para sujetar una gradilla de tinción
- Se puede utilizar para tinción o como cámara de desarrollo de TLC
Specifications
No esterilizable en autoclave | |
Tinción; proceso de tinción manual; tinción de muestras histológicas y citológicas | |
108 mm | |
70 mm |
Vidrio sodocálcico | |
10/paq. | |
90 mm |