Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de vidrio Adamant UV254
Aumente la eficacia de la separación y maximice la resolución durante la cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice estándar sin modificar Adamant™ para TLC, UV254, están disponibles en placas de vidrio con un sistema de unión optimizado e indicador UV.
76.70€ - 301.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5-17 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Placa de vidrio |
Indicador fluorescente | UV254 |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10496532
|
Macherey-Nagel™
821025 |
10 x 20 cm | 50/Paq. |
203.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10651363
|
Macherey-Nagel™
821030 |
20 x 20 cm | 25/Paq. |
193.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10416352
|
Macherey-Nagel™
821005 |
2,5 x 7,5 cm | 100/Paq. |
206.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10191752
|
Macherey-Nagel™
821010 |
5 x 10 cm | 50/Paq. |
139.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10779584
|
Macherey-Nagel™
821010.200 |
5 x 10 cm | 200/Paq. |
301.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10101762
|
Macherey-Nagel™
821015 |
5 x 20 cm | 100/Paq. |
230.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10070542
|
Macherey-Nagel™
821020 |
10 x 10 cm | 25/Paq. |
76.70€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Aumente la eficacia de la separación y maximice la resolución durante la cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice estándar sin modificar Adamant™ para TLC, UV254, están disponibles en placas de vidrio con un sistema de unión optimizado e indicador UV.
- Adamant™ plates feature a newly developed binder system, which results in an outstanding hardness of the silica layer
- The plate can be easily labelled for clear identification
- The abrasion resistance prevents undesired changes or damage to the layer during transportation or handling
- A dust free plate allows convenient handling and avoids silica contamination of the TLC chamber
- With fluorescent indicator at 254nm
- 250μm layer thicknessSilica 60, specific surface (BET) ∼ 500 m2/g
- Mean pore size 60 Å
- Specific pore volume 0.75 mL/g,
- Particle size 5–17 μm
- Increased separation efficiency due to an optimized particle size distribution
- High suitability for trace analyses resulting from a UV indicator with increased brilliance and a low-noise background of the layer
- Available as glass plates
Especificaciones
5-17 μm | |
Placa de vidrio | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |
60 Å | |
UV254 | |
∼ 500 m2/g |