Learn More
Resch Glas™ Vial con borde enrollado de vidrio
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
51.62€ - 139.92€
Especificaciones
Color del tapón | Natural |
---|---|
Descripción | Rolled rim glass vials with snap-on lid |
Color | Clear |
Material | Soda Lime Glass |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10598141
|
Resch Glas™
9400211 |
3 mL | 30 mm | 19 mm |
56.66€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10644141
|
Resch Glas™
9400225 |
10 mL | 45 mm | 23 mm |
60.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10252801
|
Resch Glas™
9400220 |
10 mL | 50 mm | 21 mm |
51.62€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10202901
|
Resch Glas™
9400235 |
15 ml | 52 mm | 24 mm |
67.70€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10252991
|
Resch Glas™
9400240 |
20 mL | 55 mm | 27 mm |
75.05€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10438312
|
Resch Glas™
9400250 |
20 mL | 71 mm | 25 mm |
78.95€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10418312
|
Resch Glas™
9400230 |
25 ml | 50 mm | 30 mm |
82.47€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10364641
|
Resch Glas™
9400260 |
30 ml | 76 mm | 28 mm |
85.70€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10588911
|
Resch Glas™
9400270 |
40 mL | 81 mm | 30 mm |
99.59€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10598911
|
Resch Glas™
9400290 |
100 mL | 146 mm | 34 mm |
139.92€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11925766
|
Resch Glas™
9400215 |
5 ml | 40 mm | 19 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Soda-lime glass
- PE snap-on lid
- Non-sterile
Especificaciones
Natural | |
Clear | |
Non-sterile | |
Polyethylene | |
Polyethylene | |
Vial con borde enrollado |
Rolled rim glass vials with snap-on lid | |
Soda Lime Glass | |
A variety of laboratory applications | |
Rolled Rim | |
Snap Cap |