Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membrane, 0.45 μm
Certified 0.45 μm membrane for microbiological analysis meets or surpasses regulatory specifications.
223.00€ - 1110.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Descripción | A granel con separadores de pergamino |
Material (membrana) | Éster de celulosa mixta Metricel |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Método de esterilización | Gamma Irradiated |
Código de producto | Marca | Tipo | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17184551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66278 |
Cuadriculado | 200/paquete |
223.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17124541
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66068 |
Cuadriculado | 5 paquetes de 200 unidades |
614.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17154551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66191 |
Cuadriculado | 10 paquetes de 200 unidades |
1110.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17174551
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66265 |
Plano | 200/paquete |
242.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Designed for laboratory applications only
- Not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
- Gamma irradiated
Especificaciones
Blanco | |
Éster de celulosa mixta Metricel | |
Gamma Irradiated |
A granel con separadores de pergamino | |
0,45 μm | |
47 mm |