Learn More
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Optifit Twin™ Full-Face APR provides protection versus particulates and/or toxic gases. It features a full lens for wide field of vision, a silicone body for optimum fit, and a click-fit cartridge system for flexible protection. A built-in diaphragm allows for better speech transmission.
Marca:  Honeywell™ 1715241
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11856930
  • 245.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tipo de producto: Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
  • Descripción: Visor de policarbonato con faldón de silicona, cara en blanco y válvula de exhalación. Diafragma de plástico integrado
  • Cartucho/filtro: Filtro de bayoneta serie N (con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2, solo filtros Honeywell)
  • Tipo de lente: Lente de visión completa
  • Material (lente): Policarbonato
  • Estilo de arnés: Arnés de cabeza de cinco correas, con hebillas de ajuste de liberación rápida
  • Certificaciones/conformidad normativa: EN136:1998, Cat. de EPI según CE:3, QA: ISO 9001/2000
  • Para utilizar con (aplicación): Laboratorios, industria farmacéutica, industria del petróleo y gas, industria mecánica, industria automotriz, industria química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de bayoneta serie N (solo filtros Honeywell con certificación EN141 o EN143 clase 1 o 2)
EN 136:1998, Categoría de EPI según CE: 3, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000Certificado CE: 0070-236-079-06-06-0023, Atestado CE: 0070-236-079-06-06-0023, declaración de conformidad INRS - 1715231
Respirador purificador de aire (APR) de cara completa
Sí
Laboratorios, industria farmacéutica, industria del petróleo y gas, industria mecánica, industria automotriz, industria química
Faldón de silicona, filtro, diafragma
Sí
570 g
Filtro doble
Negro
M
Silicona
Arnés de cabeza de cinco correas, con hebillas de ajuste de liberación rápida
Policarbonato