Learn More
SCAT™ Juego de suministro y residuos de HPLC, V2.0
El paquete todoterreno sin preocupaciones adecuado para todos los sistemas HPLC / UHPLC.
Marca: SCAT™ 307337
570.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.88500kg
Descripción
- Protege el sistema de la contaminación
- Mantiene estables las mezclas de disolventes
- Materiales de alto rendimiento con excelente resistencia química
El juego de seguridad conecta los tubos de forma segura y bloquea los vapores peligrosos. Las válvulas de aire y los filtros de escape proporcionan una compensación de presión segura sin presión excesiva o insuficiente en frascos de disolvente y recipientes de residuos
Spezifikation
4 tapones de seguridad III, V2.0, GL451 x tapón de seguridad para residuos, V2.0, GL451 x filtro de escape M, V2.0, 4 frascos de laboratorio DURAN, GL45, 1000 ml4 x válvula de aire, V2.0, 5 conexiones PFA con empalme integrado, 2,3 mm, morado, 5 conexiones PFA con empalme integrado, 1,6 mm, verde, 10 conexiones PFA con empalme integrado, 3,2 mm, azul, 10 tapones de limpieza,1,6/2,3/3,2 mm, incoloro, 2 conectores de tubo, rectos, de 6 a 8 mm, 1 conector de tubo, curvado, de 5,0 a 11,5 mm, 1 conector de tubo, en ángulo, de 9,5 a 10 mm | |
Sistema de HPLC | |
Cualquier sistema de HPLC | |
Juego de suministro y residuos de HPLC, V2.0, adecuado para todos los sistemas de HPLC |