Learn More
SCAT Kits básicos HPLC - Suministro, V2.0
Los tapones de seguridad SCAT son el estándar para el suministro seguro de disolventes a su HPLC. Bloquean los vapores nocivos y protegen su sistema de HPLC de la contaminación.Kit de inicio de HPLC equipado con SafetyCaps, tapones ciegos, accesorios y válvulas de ventilación.
356.00€ - 394.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Cualquier sistema de HPLC |
---|---|
Tamaño de rosca | GL45 |
Para utilizar con (aplicación) | Suministro de sistemas de HPLC |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16463819
|
SCAT
399200 |
Kit 1 de inicio HPLC |
356.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16473819
|
SCAT
399201 |
Kit 2 de inicio HPLC |
368.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16687493
|
SCAT
399202 |
Kit 3 de inicio HPLC |
394.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Calidad de marca original del fabricante de primera calidad SCAT
- Equipo de extracción inicial que se puede utilizar con todos los sistemas HPLC comunes
- Kit de inicio que consta de SCAT SafetyCaps, tapones ciegos, accesorios y válvulas de aire para el suministro de sistemas de HPLC
- Todos los componentes del conjunto se pueden volver a pedir por separado
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Especificaciones
Cualquier sistema de HPLC | |
GL45 | |
Suministro de sistemas de HPLC |