Learn More
HYDRANAL™ - Estándar de agua para aceite, Honeywell™
Marca: Honeywell Fluka 34694-80ML
115.61 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 8042-47-5 Peso : 0.06848kg
Especificaciones
>112°C (>233.6°F) | |
HYDRANAL™-Water Standard Oil | |
8042-47-5 |
80 mL | |
0.85g/mL at 20°C | |
NONH for all modes of transport |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL Water Standard Oil