Learn More
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
5
12
Descripción
- Estos guantes industriales ofrecen tecnología de resistencia a la abrasión Fortix™ para una mayor durabilidad
- Guantes de trabajo con revestimiento de nitrilo ideales con hasta el doble de agarre para un manejo más seguro
- Transpirabilidad mejorada para una mayor comodidad
Especificaciones
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Negro, gris, Gray |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nailon y Spandex |
Tamaño | 5 |
Modelo | 11-840 |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Longitud (métrico) | Entre 200 y 275 mm |