Learn More
Memmert™ Incubador de CO2 ICO
Ideal para la incubación con CO2, la biosíntesis y la incubación celular en el laboratorio.
5780.00€ - 9186.00€
Especificaciones
Tipos de alarma | Óptica y acústica |
---|---|
Capacidad del estante (métrico) | 15 kg |
Tipo de controlador | TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición |
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Intervalo de concentración de CO2 | Del 0 al 20% |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15516425
|
Memmert™
ICO50 |
56 L |
5780.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15682244
|
Memmert™
ICO105 |
107 L |
6915.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15578675
|
Memmert™
ICO150 |
156 L |
8650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15692244
|
Memmert™
ICO240 |
241 L |
9186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Estéril, seguro y comprobado – estas tres palabras describen el incubador de CO2 de Memmert para uso industrial.
- Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
- Rango de ajuste de temperatura: de +18 a +50 °C
- Rango de ajuste de CO2 : de 0 a 20 %
- Rango de ajuste de humedad : de 40 a 97 % rh (opción K7)
- Rango de ajuste de O2 : de 1 a 20 % (opción T6)
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (manejo intuitivo)
- Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL
- Distribución perfecta de la temperatura, la humedad y el CO2
- Estable y constante a largo plazo
- El interior de la cámara, incluyendo todas sus instalaciones y sensores, puede esterilizarse a +180 °C en un programa de 60 minutos
- Señales visuales y acústicas así como notificación de alarma a teléfonos móviles si se excede la temperatura, el nivel de CO2, O2 o humedad, todo lo cual puede ajustarse de forma individual
- Sistema ControlCOCKPIT con batería de reserva: La interfaz de usuario, para protocolos y el control de CO2 funcionan perfectamente, incluso durante un apagón
- Infalible, protocolo de temperatura, CO2, O2, humedad y tiempo en el que la puerta está abierta conforme al FDA
- Parámetros ajustables : Temperatura (Celsius o Fahrenheit), CO2, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno
La regulación activa de la humedad garantiza tiempos de recuperación cortos después de que la puerta se haya abierto y minimiza la vaporización en el interior. Junto con el calentamiento del interior desde los seis lados y la puerta de cristal interna calentada, la unidad ofrece la mejor protección para cultivos de células y de tejidos y previene la peligrosa formación de condensado. El sistema de ventilación sin turbulencias de la cámara se encarga de mantener una atmósfera homogénea.
Especificaciones
Óptica y acústica | |
TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición | |
Del 0 al 20% | |
Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc | |
Del 40 al 97% | |
Incubadora CO2 | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
115/230 V |
15 kg | |
Acero inoxidable | |
Sensor de IR | |
Del 1 al 20% | |
De 18 °C a 50 °C | |
60 min | |
Acero inoxidable perforado | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |