Learn More
IKA™ Agitador magnético digital Color Squid
Pequeño agitador magnético con superficie de vidrio con varios diseños. Motor controlado electrónicamente para obtener más capacidad.
Marca:  IKA™ 0003671000
346.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21909" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.94500kg
Código de producto. 10104444
  • 439.63€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Capacidad máxima de agitación 1 l.
  • Intervalo de velocidad alto de 0 a 2500 rpm.
  • Pantalla digital de velocidad LED.
  • Extraordinaria resistencia química gracias a la parte superior de vidrio y a la parte inferior sintética de TPC-ET.
  • Materiales reciclables
Compliance
Clase de protección conforme a DIN EN 60529 IP 54, lista cULus.
Especificaciones
Especificaciones
De 0 a 2500 rpm
Vidrio
LED
4W
115 mm
50/60 Hz
24 meses
Blanco
IP54
Agitador magnético
1
1 L
100/240 V
45 mm
300 mA
DIN EN 60529
TPC-ET
Con control electrónico
De 5 °C a 40 °C
0,54 kg