Learn More
IKA™ Agitador magnético RET Basic
Establezca el ajuste exacto de temperatura y de velocidad mediante la pantalla digital, incluso cuando está apagado. El agitador magnético IKA™ RET Basic incluye un intervalo amplio de velocidades de 0/50 a 1700rpm y control de temperatura integrado. Indicador de superficie caliente para evitar quemaduras.
Marca: IKA™ 0003622000
1388.99 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.99700kg
Descripción
- Intervalo de velocidad amplio de 0/50 a 1700 rpm
- Control por temperatura integrado
- Incluye sensor de temperatura PT 1000 (PT 1000.60)
- Ajuste exacto de temperatura y de velocidad mediante la pantalla digital, incluso cuando está apagado.
- Límite de temperatura de seguridad ajustado visualizado digitalmente.
- Indicador de superficie caliente: advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras.
- Pantalla digital de códigos de error.
- Con circuito de seguridad ajustable de la temperatura de la placa calefactora (50-380 °C).
- Agitador magnético de seguridad con calefacción, apto para un funcionamiento sin supervisión.
- El casquillo conforme a DIN 12878 para conectar un termómetro de contacto, por ejemplo, ETS-D5, permite un control preciso de la temperatura.
- Alto nivel de seguridad gracias a una tecnología de control de calor mejorada.
- Conjunto cerrado (IP 42) que garantiza una vida útil prolongada.
- Intervalo de temperatura muy amplio (RT: 340 °C)
- Tiempos de calentamiento extremadamente rápidos Control electrónico de velocidad
- Alta adhesión magnética
- Incluye cubierta protectora H 100
Especificaciones
De 50 a 1700 rpm | |
Acero inoxidable | |
630 W | |
160 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
Sensor de temperatura PT1000 y cubierta protectora | |
De temperatura ambiente a 340 °C | |
2,5 kg |
1 | |
220-230/115/100 V | |
95 mm | |
135 mm | |
50/60 Hz | |
RET basic | |
Agitador magnético de seguridad |