Learn More
DuPont™ Gorro estéril con banda para la cabeza elástica Tyvek™ IsoClean™
337.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
334.86 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
334.86 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño: Universal
Descripción
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
- Banda para la cabeza elástica.
- Tamaño único para prácticamente todas las tallas
- Disponibles en blanco
Especificaciones
Tipo de producto | Protector para el cabello |
Tamaño | Universal |
Material | Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Modelo | D15466053 |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | ISO 11137-1, EPI de categoría 1 |
Tipo de empaquetado | Envasado individual |
Cantidad | 250/Paq. |
Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.