Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad combinados con sistema anticaídas de puertas abiertas K-PHOENIX-90
Para el almacenamiento seguro y separado de ácidos agresivos, álcalis y sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo.
Marca: Asecos™ 3033300133839
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Compartimentos de almacenamiento herméticamente sellados con paredes divisorias resistentes al fuego
- Sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
- Construcción sólida y larga vida útil
- Puertas con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Sistema anticaídas de puertas abiertas de serie para el almacenamiento o la retirada de recipientes seguro y cómodo
- Puertas bloqueables con cilindro perfilado con posibilidad de un sistema de bloqueo existente
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos e inflamables | |
Cajones de 25 kg/5 l cada uno, estantes de 25 kg/11 l cada uno, Carga máx. de 600 kg | |
Revestimiento de polvo | |
Gris claro | |
Armario de seguridad |
6 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l; 6 estantes extraíbles de PP de 25 kg/11 l con sumidero de PP | |
Con aletas | |
6 cajones de acero laminado de 25 kg/5 l; 6 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 l | |
3 | |
575 kg | |
Acero |