Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Pipetas serológicas de plástico desechables envueltas individualmente
Esterilizados por irradiación y adecuados para trabajos de cultivo de tejidos
54.45€ - 570.00€
Especificaciones
Calibrado | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM E934 |
Material | Plástico |
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones negativas | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones negativas | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16458965
|
DWK Life Sciences
56900-1110 |
1 ml | 0,3 ml | 0,1 ml |
321.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16468965
|
DWK Life Sciences
56900-11100 |
1 ml | 0,3 ml | 0,01 mL |
339.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16448965
|
DWK Life Sciences
56900-10110 |
10 ml | 3 ml | 0,1 ml |
570.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16488965
|
DWK Life Sciences
56900-25210 |
25 ml | 10 ml | 0,2 ml |
361.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16408975
|
DWK Life Sciences
56900-5110 |
5 ml | 2 ml | 0,1 ml |
54.45€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16498965
|
DWK Life Sciences
56900-50510 |
50 ml | 10 ml | 0,5 ml |
333.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16478965
|
DWK Life Sciences
56900-21100 |
2 ml | 0,3 ml | 0,01 mL |
321.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Disponga de puntas uniformes de extracción o moldeadas y extremos superiores biselados o moldeados con tapones de algodón
- Dos anillos cerca de la parte superior denotan que la pequeña cantidad que queda en la punta después de la administración debe ser soplada y añadida al volumen principal suministrado
- El tamaño de 5 ml ahora tiene diseño de dos piezas
- El embalaje codificado por colores hace que la elección del tamaño de pipeta correcto sea rápida y precisa
- Calibrado «para administrar» hasta la punta
- Las puntas estándar tienen 1,5 mm de diámetro.
Información de órdenes
Envolturas individuales de papel/plástico sobreenvasadas en paquetes de estantes dispensadores
Compliance
Diseñado a partir de ASTM™ E 934.
Especificaciones
Sí | |
Plástico | |
Sí | |
Pipeta serológica |
ASTM E934 | |
Estéril | |
En envase individual | |
Sí |