Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Capucha y mascarilla estériles integradas Kimtech™ A5
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
360.07 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Descripción
Capucha estéril para salas limpias con una mascarilla integrada en la capucha.
La capucha y las mascarillas estériles Kimtech™ A5 para salas limpias tienen una eficacia de filtración bacteriana media (BFE) del 96 % y están fabricadas con tejido SMS transpirable de polipropileno al 100 %, lo que proporciona comodidad gracias una textura similar a tela.
Esta ropa de protección personal está triplemente embolsada al vacío y es adecuada para salas limpias ISO clase 5 o superior. Cuentan con cintas Clean-Don para ponérsela fácilmente y vienen plegadas del revés para una colocación aséptica (se incluye una línea indicadora azul en el interior).
Los combos de capucha y mascarilla protectoras se fabrican sin látex, silicona o conservante BHT y están diseñados para un solo uso (PPE desechable).
- 75 cajas/conjuntos de capucha y mascarilla estériles integradas KIMTech™ A5 para salas limpias
- Embolsado triple al vacío, apto para salas limpias ISO clase 5 o superior; certificado CE, categoría III pb(6)
- Cada mascarilla y capucha envasadas individualmente tiene un indicador de esterilidad y se viene plegada del revés para una colocación aséptica
- Esta ropa protectora no se fabrica con látex de caucho natural, conservante BHT o silicona
- La ropa para salas limpias Kimtech™ A5 se fabrica en una instalación con certificación ISO, a través de procesos limpios y está envasada individualmente en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Tipo de producto | Universal |
Tamaño | Universal |
Material | Tejido SMS de polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Ties |
Sin látex | Sí |
Modelo | 36072 |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | Blanco |
Cantidad | 75/caja |
Mostrar más |