Learn More
Toallita para tareas delicadas de color blanco Kimtech Science™
Limpie líquidos con capacidad de absorción de varias capas y bajo contenido de pelusa para limpiar el polvo más difícil. Las toallitas para tareas delicadas Kimberly Clark™ Kimtech Scientific™ son ideales para la limpieza de vidrio delicado, instrumentos, piezas y superficies.
Marca: Kimtech 7557
108.89 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.41200kg
Descripción
Una gama de toallitas de alto rendimiento adecuadas para entornos de laboratorio conforme a ISO clase 4 o superior.Ideales para: limpieza de instrumentos, piezas de vidrio y superficies o zonas delicadas, limpieza de líquidos con capacidad de absorción de varias capas y bajo contenido de pelusa para limpiar el polvo más difícil.
Disponible en: formatos de 100 o 200, toallitas de papel de color blanco, dispensadas por un sistema flexible de caja emergente, que permite el acceso controlado a toallitas protegidas higiénicamente mientras limpia o se desplaza.
Especificaciones
Toallita | |
21 cm | |
Blanco | |
Aptas para entornos de laboratorio ISO clase 4 o superiores. | |
2 capas |
20 cm | |
Papel | |
Limpieza de líquidos o limpieza de vidrio, instrumentos, piezas y superficies delicados. | |
100 hojas x 24 cajas dispensadoras |