Learn More
Ácido L-(+)-ascórbico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11497487
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
El ácido L-ascórbico es un importante nutriente y antioxidante. El ácido L-ascórbico se utiliza con frecuencia como ayuda para el procesamiento o como conservante en ciertos nutrientes o componentes alimentarios. También se utiliza en la industria de los polímeros sintéticos, en el procesamiento de fotografías y en la tecnología de metales. Se ha propuesto para diversos usos, como en cosméticos, fibras, conservación de sangre, conservación de plantas cortadas, agentes de limpieza y reactivos de ensayo.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-ascórbico es un importante nutriente y antioxidante. El ácido L-ascórbico se utiliza con frecuencia como ayuda para el procesamiento o como conservante en ciertos nutrientes o componentes alimentarios. También se utiliza en la industria de polímeros sintéticos, en el procesamiento de fotografías y en la tecnología de metales. Se han propuesto usos diversos en cosméticos, fibras, conservación de sangre, conservación de plantas cortadas, agentes de limpieza y reactivos de ensayo.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en éter, cloroformo, benceno, éter de petróleo, aceites, grasas y disolventes grasos. El ácido L-ascórbico significa que la estereoquímica del compuesto está relacionada con la del enantiómero levorrotatorio de gliceraldehído.
Notas
Estable en el aire cuando está seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-(+)-Ascorbic acid
Punto de fusión 190°C to 193°C (decomposition)
Densidad 1.65
Cantidad 500 g
Beilstein 84272
Índice Merck 14,830
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ether,chloroform,benzene,petroleum ether,oils,fats and fat solvents. L-ascorbic acid means that the compound′s stereochemistry is related to that of the levorotatory enantiomer of glyceraldehyde.
Rotación óptica +21° (c=10 in Water)
Nombre IUPAC (5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Porcentaje de pureza ≥99%