Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Embudo de filtros magnéticos con tapa
El sello magnético exclusivo permite la filtración en vacío de líquidos con membranas compatibles con una sola mano y sencilla.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4241
Detalles adicionales : Peso : 0.32300kg
Código de producto. 17134281
  • 431.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El sello magnético exclusivo permite una sencilla filtración de líquidos con una sola mano con membranas compatibles
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
47 mm
Cilindro y tubo de polifenilsulfona, junta tórica de silicona, tapón de ventilación de polipropileno
No estéril
300 mL
Tapa