Learn More
SCAT™ Embudo de seguridad MARCO con tapa V2.00, HDPE-EC
Puede cerrarse de forma segura y evitar el peligro de ignición. También disponible en plástico antiestático.
Marca: SCAT™ 306980
103.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.46100kg
Descripción
- Un moderno embudo con tapa fabricado en HDPE de alta calidad con una resistencia extremadamente alta ante ácidos, álcalis y muchos otros productos químicos
- El borde de agarre integrado en la tapa del embudo aumenta el agarre sin tener que tocar la tapa posiblemente contorneada
- La innovadora tapa del embudo con anillo de sellado integrado cierra el borde del embudo y evita la salida de gases explosivos o dañinos para la salud
- Una robusta bisagra garantiza una larga vida útil del mecanismo de cierre
- El tapón de rosca giratorio facilita el enroscado y desenroscado del embudo con tapa del recipiente.
- Con tamiz extraíble para una limpieza más sencilla
- La versión no conductora del MARCO V2.0 coincide con el esquema de colores del SCATTM gracias a su coloración azul y blanca
- Las versiones conductoras del MARCO V2.0 son de color negro y, por tanto, se diferencian claramente del color de la versión no conductora
Especificaciones
Embudo de seguridad con tapa con bisagra, tipo 1 | |
300 mL | |
150 mm | |
Negro | |
GL 45 |
140 mm | |
HDPE, conductivo | |
No esterilizable en autoclave | |
Tamiz extraíble y cable de toma de tierra |