Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X40
Mastercycler X40 combina las propiedades que elevan su nivel en la PCR de punto final. Características clásicas, como un gradiente de 12 columnas y una homogeneidad ideal de la temperatura de bloque, se ven reforzadas por una interfaz fácil e intuitiva, una pantalla táctil y una tapa protectora SafeLid para proteger sus muestras de la evaporación.
6930.00€
Especificaciones
Formato de bloque Fixed
Exactitud térmica ±0.15°C
Uniformidad térmica 20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C
Dimensiones 24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.)
Capacidad 0.1 to 0.2 mL/Well
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
17899058
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
6381000018
EU
6930.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • SafeLid for evaporation protection
  • Small footprint (less than a piece of paper)
  • Lightweight
  • Touchscreen
  • Intuitive software and user interface
  • Program migration feature
  • Visionize Labsuite connection possible
  • Low noise level
Especificaciones
Especificaciones
Fixed
20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C
0.1 to 0.2 mL/Well
2 Years
Touchscreen
5000
37°C to 110°C
1.5°C/sec.
96-well
±0.15°C
24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.)
Thermal Cycler
4°C to 99°C
Aluminum
1°C to 30°C
3.3 °C/sec.
7.25 kg