Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga pequeña de sobremesa Medifuge™
Lleve a cabo separaciones de ciencias de la vida y clínicas rutinarias con esta centrífuga compacta y el exclusivo rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ que incorpora un diseño híbrido 2 en 1.
Marca: Thermo Scientific™ 75008800
1398.66 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 16.73100kg
Descripción
Lleve a cabo separaciones de ciencias de la vida y clínicas rutinarias con la centrífuga pequeña de sobremesa Thermo Scientific™ Medifuge™. Gracias a su diseño compacto se adapta bien y destaca con el exclusivo rotor Thermo Scientific™ DualSpin™ que incorpora un diseño híbrido 2 en 1. Cambie fácilmente entre cestillos de ángulo fijo y cestillos basculantes con el mismo rotor. Cuatro programas personalizables le permiten procesar con rapidez protocolos rutinarios. Tres perfiles de desaceleración seleccionables, incluida la opción de freno no accionado, que permiten optimizar la separación.
- Todas las centrífugas Medifuge se suministran en un paquete que incluye:
- Centrífuga pequeña de sobremesa Medifuge
- Cuerpo del rotor DualSpin
- Cestillos de ángulo fijo (juego de 8)
- Cestillos basculantes (juego de 8)
- Separadores verdes/cortos (juego de 8)
- Separadores amarillos/largos (juego de 8)
- El exclusivo rotor DualSpin se caracteriza por un diseño híbrido con cestillos basculantes y de ángulo fijo intercambiables
- El rotor de materiales compuestos y ligero es fácil de manipular y permite ahorrar energía durante la aceleración/desaceleración
- La pantalla grande con iluminación intensa es fácil de leer e incluye una tapa de cierre rápido con un solo clic que facilita el funcionamiento
- Cuatro programas personalizables para procesar con rapidez protocolos rutinarios
- Tres perfiles de desaceleración seleccionables, incluida la opción de freno no accionado, que permiten optimizar la separación
- Funcionamiento silencioso con niveles de ruido inferiores a 56 dBA
- Desbloqueo de emergencia de la tapa en caso de interrupción de la alimentación
- Certificaciones: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA clase 1
- Estándares: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
Especificaciones
8 x 15 ml (ángulo fijo); 8 x 10 ml (cestillo basculante) | |
3114 x g (ángulo fijo); 3490 x g (cestillo basculante) | |
LED grande y brillante | |
240 mm | |
450 mm | |
Bloqueo de tapa, anillo revestido de acero, puerto de visualización para calibración de velocidad y liberación de emergencia de la tapa | |
325 mm | |
UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA clase 1 | |
Centrífuga Medifuge | |
Microprocesador | |
Motor de inducción | |
Sí, memoria de 4 programas | |
2°C a 40°C | |
200,4 in | |
50/60 Hz | |
220/230 V |
4900 rpm | |
No | |
94,3 in | |
176,8 in | |
< 56 dB(A) (cestillo basculante) | |
127,7 in | |
130 w | |
Cuerpo de rotor DualSpin, cestillos de ángulo fijo (set de 8), cestillos basculantes (set de 8), espaciadores verdes/cortos (set de 8), espaciadores amarillos/largos (set de 8) | |
220/230 V/50/60 Hz | |
24 x 32,5 x 45 cm (9,5 x 12,8 x 17,7 pulg) | |
34,1 lb (15,5 kg) | |
De 1 a 99 minutos, en incrementos de 1 minuto; HOLD | |
Medifuge™ | |
1 de aceleración (estándar)/3 de desaceleración (estándar, suave, freno no accionado) | |
510 mm |