Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio Mediline con controles analógicos e interior libre de chispas
For secure, accurate and long-lasting, spark-free interior, fridge storage of non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Spark-Free Interior, Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
1625.00€ - 2175.70€
Especificaciones
Tipo | Refrigerador de laboratorio |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 1 °C a 15 °C |
No. of Doors | 1 |
Lado abisagrado | Derecho, reversible |
Capacidad del estante (métrico) | 40 kg |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11986249
|
Liebherr™
LKEXV 1800 |
180 l | Altura de la mesa |
1625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15230469
|
Liebherr™
LKEXV 5400 |
554 l | Alto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15202596
|
Liebherr™
COOLSAFE 16460 |
333 l | Alto |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Capacidad de refrigeración óptima- Refrigerador de laboratorio con un sistema de refrigeración ventilada
- El ventilador de ventilación se detiene cuando se abre la puerta del refrigerador
- Sistema energéticamente eficiente con refrigerante basado en hidrocarburo y ecológico
- Descongelación con gas caliente automático y evaporación de condensación
- Termostato “anticongelante” de seguridad
- Fabricado con acero resistente a la corrosión y con revestimiento de epoxi con interior de acero inoxidable y aislamiento de HDPE
- Estantes de rejilla con revestimiento de plástico ajustables para configuraciones de 27 mm
- Puerta reversible con cierre automático con cerradura bajo llave y bisagras intercambiables para apertura derecha o izquierda
- Cuatro ruedas con bloqueo, dos con paradas, para un desplazamiento fácil y seguro
- Unidad de refrigeración compacta colocada sobre el depósito para permitir el máximo volumen de carga
- Puerta de vidrio con iluminación fluorescente o puerta sólida para un mejor aislamiento en entornos cálidos
- Pantalla digital de temperatura con una precisión de 0.1 °C
- Panel táctil para activación de menús, ajustes de temperatura, reloj, desactivación de alarma y alimentación
- Alarma sonora y visual para puerta abierta y temperaturas extremas
- Guarda datos de las últimas 30 alarmas y lecturas de temperatura máxima y mínima
- Trazabilidad y monitorización remota integradas mediante conexión RS 485 (puerto de infrarrojos)
- 72 horas de energía de reserva en caso de fallo de alimentación
- Aplazamiento de contacto para gestión de alarmas y contacto seco para informes de alarmas
Especificaciones
Refrigerador de laboratorio | |
1 | |
40 kg | |
40 mm de HDPE | |
Digital, externo | |
Automático | |
220/240 V |
De 1 °C a 15 °C | |
Derecho, reversible | |
Acero | |
Poliestirol | |
Blanco | |
Aire forzado | |
50 Hz |