Learn More
Invitrogen™ Cubeta de minigel y juego de módulo Blot
Proporciona todos los dispositivos necesarios para la separación de proteínas y Western blot con geles Novex™, NuPAGE™ y Bolt™ Bis-Tris Plus
Marca:  Invitrogen™ NW2000
743.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15384604
  • 864.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Depósito de minigel (electroforesis; pinzas de cassettes, izquierda y derecha; base del depósito; tapa del depósito y adaptadores de la fuente de alimentación) y dos módulos Miniblot (cada uno con módulo Miniblot con junta, cuatro esponjas para inmunotransferencia, pinza para inmunotransferencia, rodillo para inmunotransferencia)
Descripción
Descripción
Este conjunto contiene un depósito de minigel para la separación de proteínas y dos módulos Mini Blot para la transferencia Western.
Características del depósito de minigel
  • Compatible con una gran variedad de geles Novex™, NuPAGE™ y Bolt Bis-Tris Plus
  • Acepta hasta dos geles por ciclo
  • El diseño del depósito permite cargar el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso
  • Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos.
  • Los tiempos de procesamiento varían en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen
  • También acepta un módulo blot por cámara, o dos módulos blot en total con el diseño en paralelo, para facilitar las transferencias Western
Características del módulo Mini Blot
  • Dispositivo de transferencia húmeda que se utiliza exclusivamente con el depósito de minigel
  • Compatible con geles Bolt Bis-Tris Plus y acepta un gel por transferencia
  • La conexión universal y la junta moldeada facilitan el uso del módulo blot
  • El núcleo interno del módulo blot permite el uso de un tampón de transferencia menos basado en etanol por transferencia
  • Con las condiciones recomendadas y una tensión constante, las proteínas se pueden transferir a membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) o de nitrocelulosa en un periodo de entre 30 y 60 minutos.
El modelo actual de la cubeta de minigel incluye pinzas de cassette con asas de leva de color gris diseñadas para su uso con minigeles Bolt de 10 cm, así como con minigeles NuPAGE y Tri-glicina Novex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• 1 minicubeta de gel
• 2 módulos de blot
Minigeles Novex™
Invitrogen™
Cubeta de minigel y juego de módulo Blot
Temperatura ambiente
Hasta dos geles por procesamiento
Mini
35 min
1 set
500 V CC