Learn More
IKA™ Cámara de molienda MT 40.10
El batidor de acero inoxidable tritura los materiales blandos, medianos, duros y quebradizos de una dureza de hasta 5 Mohs (manganeso o apatita: 5 Mohs).
Marca: IKA™ 0004425000
Detalles adicionales : Peso : 0.58500kg
Descripción
- La cámara está hecha de plástico transparente (PP) por lo que se pueden observar las pruebas de molienda en cualquier momento
- Volumen útil: 40 ml
Especificaciones
Cámara de molienda | |
40 mL | |
Polipropileno |