Learn More
Fisherbrand™ Rotadores de tubos multiuso
Agitador rotativo versátil, robusto y multifuncional adecuado para la mayoría de necesidades de mezclado
Marca: Fisherbrand™
367.84 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.91700kg
Includes: Incluye carrusel con espacio para 15 tubos de /50 ml
Descripción
- Control por microprocesador digital
- Cinco opciones de carrusel
- La velocidad ajustable proporciona una acción de mezcla enérgica o suaves
- El cabezal en ángulo ajustable ofrece ángulos de mezcla de 95 a 180°
- Temporizador con funciones de cuenta atrás y de cuenta progresiva
- La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
- Amplio intervalo de tensión: CA de 100 a 240 V.
- Alarma sonora y visual: En el modo temporizado, cuando el tiempo llega a cero, la alarma sonará 5 veces y, a continuación, en la ventana de tiempo se muestra «End» (Fin) y parpadea de forma constante.““ La alarma se puede detener si se pulsa cualquier tecla.
Especificaciones
Ángulo del carrusel: De 95 ° a 180° (seis pasos: 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180°) | |
100/240 V | |
50 mL | |
CE | |
415 x 293 x 464 mm | |
De 0 min a 99 h 59 min |
De 5 rpm a 80 rpm | |
Tubos, tubos de cultivo con carrusel de tambor | |
Carrusel de tubos | |
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN | |
|
|
2 años |