Learn More
Eppendorf™ Pipeta de repetición Multipette™ M4 con soporte
Utilice esta pipeta para soluciones viscosas o espumosas y líquidos con elevada presión de vapor, según el principio de desplazamiento positivo. El dispensador Eppendorf™ Multipette™ M4 con soporte es el instrumento perfecto para completar series largas de pipeteo.
Marca:  Eppendorf™ 4982000012
418.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Código de producto. 15191093
  • 441.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Utilice esta pipeta para soluciones viscosas o espumosas y líquidos con elevada presión de vapor, según el principio de desplazamiento positivo. El dispensador Eppendorf™ Multipette™ M4 con soporte es el instrumento perfecto para completar series largas de pipeteo.
  • Incluso los líquidos viscosos o volátiles difíciles de pipetear no suponen ningún problema para la pipeta de repetición Multipette M4. La punta Combitips advanced™ se ha creado para completar el sistema. Al estar herméticamente sellados ofrecen un alto nivel de seguridad para la manipulación de líquidos tóxicos, infecciosos o radiactivos.
  • Modos de dispensación repetitiva que reducen el número de movimientos al permitir al usuario recargar la punta una vez y dispensar hasta 100 veces sin recarga
  • El reconocimiento automático de Combitip elimina los laboriosos cálculos de volumen
  • Amplio intervalo de dispensación: 1μl a 10 ml
Especificaciones
Especificaciones
CE IVD
CombiTip&trade
Dispensador Multipette M4 con soporte
Sí
1 Unidad
Combitips
Multipette™ M4
10 mL
Combitips
2 años