Learn More
Eppendorf™ Kit básico Repeater™ M4
Utilice este dispensador para ofrecer una dispensación precisa y exacta de soluciones viscosas, y una dispensación sin contaminación de líquidos tóxicos, radioactivos y otros líquidos peligrosos. El kit básico Eppendorf™ Repeater™ M4 es ideal para la dispensación repetitiva de volúmenes en series largas como el llenado de placas o tubos.
Marca: Eppendorf™ 4982000314
436.05 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
Descripción
Utilice este dispensador para ofrecer una dispensación precisa y exacta de soluciones viscosas, y una dispensación sin contaminación de líquidos tóxicos, radioactivos y otros líquidos peligrosos. El kit básico Eppendorf™ Repeater™ M4 es ideal para la dispensación repetitiva de volúmenes en series largas como el llenado de placas o tubos.
- Incluye gradilla Combitip y paquete surtido de Combitip
- Dispensa volúmenes mediante el principio de desplazamiento positivo. El líquido se dispensa directamente sin un colchón de aire, lo que garantiza el volumen correcto, independientemente de la densidad, viscosidad y volatilidad del líquido
- Modos de dispensación repetitiva que reducen el número de movimientos al permitir al usuario recargar la punta una vez y dispensar hasta 100 veces sin recarga
- El reconocimiento automático de Combitip elimina los laboriosos cálculos de volumen
- Amplio intervalo de dispensación: De 1 a 10 ml
- Trabajo sin estrés mediante el contador de pasos integrado: los procedimientos de dispensación se pueden continuar sin errores después de una interrupción o distracción
- Expulsor central de Combitip: la Combitip completamente vacía se puede expulsar fácilmente con una mano
- Perfecto para soluciones viscosas o de formación de espuma y líquidos con alta presión de vapor mediante el principio de desplazamiento positivo
- Manipulación segura de materiales tóxicos, infecciosos o radioactivos
Especificaciones
CombiTip™ | |
Sí | |
De 1 a 10 000 μl | |
1 unidad |
1 | |
Kit de inicio Multipette M4 | |
Dispensación precisa y exacta de soluciones viscosas, dispensación sin contaminación de líquidos tóxicos, radioactivos y otros líquidos peligrosos |