Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de plástico desechables National Target
Utilice estas jeringas de plástico desechables para dispensar los volúmenes pequeños de líquidos o para ejercer presión través de nuestros filtros de jeringa.
32.75€ - 130.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno (cuerpo); polietileno (émbolos), Polypropylene (Barrel) |
---|---|
Desechables | Sí |
Línea de productos | National Target |
Para utilizar con (equipo) | Filtrodejeringa |
Tipo de conexión | Luer-Lock |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10280655
|
Thermo Scientific™
S7510-1 |
Jeringa con deslizamiento Luer | 1 mL |
55.30€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10178894
|
Thermo Scientific™
S7510-10 |
Jeringa con deslizamiento Luer | 10 mL |
59.60€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10785126
|
Thermo Scientific™
S7510-20 |
Jeringa con deslizamiento Luer | 20 mL |
74.40€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10608435
|
Thermo Scientific™
S7510-3 |
Jeringa con deslizamiento Luer | 3 mL |
32.75€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10271245
|
Thermo Scientific™
S7510-5 |
Jeringa con deslizamiento Luer | 5 mL |
56.55€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11991553
|
Thermo Scientific™
S7515-10 |
Jeringa Luer-Lok | 10 mL |
91.05€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10302685
|
Thermo Scientific™
S7515-20 |
Jeringa Luer-Lok | 20 mL |
130.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10362725
|
Thermo Scientific™
S7515-3 |
Jeringa Luer-Lok | 3 mL |
61.86€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10744366
|
Thermo Scientific™
S7515-5 |
Jeringa Luer-Lok | 5 mL |
72.15€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10313015
|
Thermo Scientific™
S7510-30 |
Jeringa Luer-Slip | 30 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11901563
|
Thermo Scientific™
S7510-50 |
JeringaLuer-Slip | 50 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Dispense y filtre pequeños volúmenes de líquidos con estas jeringas desechables, que se usan con los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ o Thermo Scientific™ Target2™. Las jeringas de plástico desechables Thermo Scientific™ National Target son la opción ideal para todas las aplicaciones de filtro de jeringas. Estas jeringas desechables tienen un diseño de dos piezas con cilindros de polipropileno y émbolos de polietileno. Así se elimina la necesidad de juntas de émbolo de caucho o sintético y no requiere ninguna silicona ni aceite lubricante en el cuerpo.
- Elija jeringas Luer-Slip o Luer-Lock, con capacidades que van desde 1 hasta 50 mL.
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Polipropileno (cuerpo); polietileno (émbolos), Polypropylene (Barrel) | |
National Target | |
Luer-Lock |
Sí | |
Filtrodejeringa | |
No estéril |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.