Learn More
Memmert™ Estufa universal UN con convección natural y con TwinDISPLAY
Ideal para secado, calentamiento, regulación de temperatura, envejecimiento, secado al horno, ensayo y endurecimiento de precisión en el ámbito de la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
2255.00€ - 7342.68€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
---|---|
Tipo de controlador | TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo |
Tipo de convección | Circulación de aire natural |
Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
Tipo | Horno de calentamiento |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12616987
|
Memmert™
UN30PLUS |
32 l | 3 |
2570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12636987
|
Memmert™
UN55PLUS |
53 l | 4 |
2255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12656987
|
Memmert™
UN75PLUS |
74 l | 6 |
2510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12606997
|
Memmert™
UN110PLUS |
108 l | 5 |
2880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12646997
|
Memmert™
UN160PLUS |
161 l | 8 |
3585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12686997
|
Memmert™
UN260PLUS |
256 l | 9 |
4285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12627007
|
Memmert™
UN450PLUS |
449 l | 8 |
5525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12667007
|
Memmert™
UN750PLUS |
749 l | 14 |
7342.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Preciso, fácil de usar y de alta calidad - estas tres palabras describen el estufa de calentamiento UNplus de Memmert.
- Tamaños de modelos: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
- Rango de ajuste de la temperatura: de +20°C a +300°C
- Convección: convección natural adición de aire exterior precalentado a través de trampilla de extracción de aire deconfiguración
- Sistema de calefacción integral: distribución absolutamente homogénea de la temperatura
- Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Programación, administración y transmisión de programas a través del puerto Ethernet o el puerto USB mediante el software AtmoCONTROL
- Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o Fahrenheit), velocidad del motor de aire de circulación, posición de la trampilla de extracción de aire, tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria, hora de verano/invierno
- Calentamiento absolutamente seguro hasta 300 °C gracias al concepto de seguridad multinivel
- La tecnología de control inteligente analiza y reacciona según las necesidades
- Manejo intuitivo: Touch, turn & go!
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada de acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar no deja nada que desear en cuanto a la tecnología de ventilación y control.
Todos los estufas de calentamiento UNplus de Memmert se suministran con un TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Circulación de aire natural | |
Horno de calentamiento | |
Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria | |
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán) | |
Acero inoxidable | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días |
TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
De 20 °C a 300 °C | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Acero inoxidable | |
Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico | |
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo | |
3 años |