Learn More
Ácido nítrico, ≥99 % (T), Honeywell™
145.67 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
145.67 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
145.67 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitric acid |
pH | <1 (a 20 °C) |
Color | Incolora |
Nombre de nota | purum p.a., fuming, packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle |
CAS | 7697-37-2 |
Punto de fusión | - 41.59 °C |
Punto de ebullición | 120.5 °C |
Densidad | 1.48 g/cm3 a 20 °C |
Envase | Frasco de vidrio |
Presión de vapor | 8 mmHg (20 °C) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nitric acid
- Peligro
- Líquido comburente Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.