Learn More
Invitrogen™ Novex™ Tricine Welcome Pack, 16%
El paquete de bienvenida de tricina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de tricina Novex que necesita para empezar a usar el depósito de minigel.
Marca: Invitrogen™ EC6695B
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Includes:
- Depósito de minigel
- Minigeles de tricina Novex (dos cajas, 20 geles)
- Tampón de desplazamiento de tricina SDS Novex (10x)
- Tampón de muestra de tricina SDS Novex (2X)
- Agente reductor de muestras NuPAGE (10X)
- Estándar de proteínas de bajo rango multicolor Spectra
Descripción
El paquete de bienvenida de tricina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de tricina Novex que necesita para empezar a usar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
El paquete de bienvenida de tricina Novex contiene:
• Depósito de minigel (A25977)
• Minigeles de tricina Novex (dos cajas, 20 geles)
• Tampón de desplazamiento de tricina SDS Novex (10X) (LC1675)
• Tampón de muestra de tricina SDS Novex (2X) (LC1676)
• Agente reductor de muestras NuPAGE (10X) (NP0009)
• Escalera de proteínas de rango bajo multicolor Spectra (26628)
Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Invitrogen Novex, NuPAGE y Bolt. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles de tricina Novex
Los geles de tricina Novex proporcionan separación de proteínas y péptidos de bajo peso molecular. El sistema Tricine es una modificación del sistema de tampón discontinuo de tris-glicina desarrollado por Schaegger y von Jagow específicamente para la resolución de péptidos y proteínas de bajo peso molecular. En este sistema, la tricina reemplaza a la glicina en el tampón de desplazamiento, lo que resulta en una concentración y separación más eficientes para proteínas de bajo peso molecular y una mayor resolución de péptidos más pequeños.
Transferencia
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Especificaciones
Depósito de minigel | |
Mini | |
Tricina | |
12 pocillo | |
1 paquete de bienvenida |
16% | |
1,0 mm | |
De 2,5 a 200 kDa | |
Novex™ | |
Hielo húmedo |