Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylon Membrane Disc Filters
A highly versatile laboratory membrane filter.
141.00€ - 685.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Nailon (hidrófilo) |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17144591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66609 |
0,45 μm | 90 mm |
685.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17184581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66602 |
0,2 μm | 47 mm |
276.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17104591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66604 |
0,2 μm | 142 mm |
418.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17114591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66606 |
0,45 μm | 13 mm |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17124591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66607 |
0,45 μm | 25 mm |
159.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17134591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66608 |
0,45 μm | 47 mm |
321.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17174581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66601 |
0,2 μm | 25 mm |
169.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17154591
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66610 |
0,45 μm | 142 mm |
421.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17194581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66603 |
0,2 μm | 90 mm |
685.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Chemical compatibility with esters, bases, and alcohols naturally hydrophilic
- HPLC certified
- Provides assurance that the filter will not add artifacts to your analysis
- For research use only
Especificaciones
Nailon (hidrófilo) | |
No estéril |