Learn More
Grant Instruments™ CPS-20: agitador orbital para su uso en incubadoras de CO2. Las plataformas se venden por separado
CPS-20 proporciona movimiento orbital regulado y está diseñada para su uso específico en incubadoras de CO2, donde existen entornos difíciles, como el CO2 y la humedad. Proporciona resultados reproducibles para el crecimiento del cultivo celular. Las plataformas se venden por separado.
Marca: Grant Instruments™ CPS-20
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hay una selección de 5 plataformas intercambiables disponibles para proporcionar una amplia variedad de recipientes que se van a utilizar. El control remoto especialmente diseñado permite la protección de la electrónica desde el entorno de CO2. No interfiere con el funcionamiento de la incubadora.- Diseñado para su uso en entornos difíciles como el CO2 y la humedad
- 5 plataformas intercambiables disponibles (deben solicitarse por separado)
- Control remoto con firma específica que permite la protección de la electrónica
- Motor sin escobillas con un tiempo de vida garantizado de 35 000 horas
Aplicaciones
- Experimentos de cultivo de tejidos
- Cultivos de células eucariotas
- Cualquier aplicación de agitación orbital en incubadoras de CO2
Especificaciones
2 cm | |
De 50 a 250 rpm | |
5,7 W | |
Agitador de plataforma orbital | |
Acero inoxidable (304) | |
395 x 315 x 180 mm | |
255 mm | |
3,4 kg | |
Desde 4 hasta 40 |
3 kg | |
100/240 V | |
UP-12, Bio PP-4, P-16/88, HB-200 | |
Enchufe de EE. UU., UE, Reino Unido y AUS | |
255 mm | |
100 mm | |
4,88 kg | |
Agitador de CO2 | |
No |