Learn More
Thermo Scientific™ Espectrofotómetros Orion™ AquaMate 7000 Vis
Opte por la precisión, fiabilidad y facilidad de uso que ofrece el espectrofotómetro Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 7000 Vis para optimizar sus análisis de aguas y aguas residuales.
Marca: Thermo Scientific™ AQ7000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Opte por la precisión, fiabilidad y facilidad de uso que ofrece el espectrofotómetro Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 7000 Vis para optimizar sus análisis de aguas y aguas residuales. Este fiable espectrofotómetro de laboratorio incluye 260 métodos preprogramados para obtener resultados sobre la concentración de iones a partir de la absorbancia. Es perfecto para análisis de aguas y aguas residuales.
Métodos preprogramados:
- Los más de 260 métodos preprogramados permiten realizar mediciones de forma sencilla y cómoda mediante el uso de composiciones químicas Orion AQUAfast™, Merck™, CHEMetrics™ o Hach™.
- Los métodos preprogramados también se pueden adaptar para nuevas composiciones. Asimismo, los operadores pueden crear sus propios métodos personalizados y curvas de calibración.
- Los instrumentos permiten hacer ajustes en un punto de cualquier método preprogramado para corregir las variaciones en las composiciones químicas de reacción de los lotes.
Versatilidad:
- Se puede utilizar una gran variedad de tamaños viales, incluidos viales cuadrados de 10 mm, viales rectangulares de 20 y 50 mm y un soporte ajustable para viales redondos que admite viales redondos de 13, 16 y 24 mm.
- Tres conexiones USB permiten almacenar métodos y datos en un dispositivo USB, transferir los datos a un ordenador e imprimir los datos con una impresora externa.
- El sistema es compatible con impresoras de inyección de tinta y láser HP PCL 5 o posterior.
Verificación:
- Las pruebas de verificación del rendimiento garantizan la exactitud de la longitud de onda y funcionalidad de los instrumentos.
- Cada informe verificación indica la hora, la fecha y el número de serie del instrumento de acuerdo con las BPL y las BPF.
- La prueba de exactitud de la longitud de onda es compatible con la lámpara interna y con los estándares externos de calibrado.
- Se encuentran disponibles métodos integrados para luz dispersa, ruido y resolución para seguir validando el rendimiento del instrumento.
Incluye:
- Métodos en el dispositivo USB.
- Portaceldas de tres posiciones.
- Documentación del usuario
- Tapa antipolvo
- Cable USB
- Cables de alimentación de 110 V, 220 V y 240 V
Especificaciones
Compatible con impresoras de inyección de tinta y láser HP PCL 5 o superior | |
Espectrofotómetro AquaMate 7000 Vis | |
Gráfica con retroiluminación de LCD de 9,7 x 7,1 cm (3,8 x 2,8 pulg) | |
5 nm | |
De 325 a 1100 nm | |
De 100 a 240 V, 50/60 Hz | |
25 cm | |
Métodos en el dispositivo USB; portaceldas de 3 posiciones; documentación del usuario; tapa antipolvo; cable USB; cables de alimentación de 110 V y 220 V | |
1000 hrs. | |
Haz único | |
– 0,1 a 3,0 A; – 0,3 a 125 % T; ± 9999 C | |
De 10 a 4200 nm/min | |
± 1 nm | |
± 0,5 nm | |
19 lb | |
11,8 pulg. |
Puerto USB tipo A para dispositivo USB (panel frontal), puerto USB tipo B para ordenador (panel posterior), puerto USB tipo A para impresora (panel posterior) | |
Fotodiodo de silicio | |
Lámpara de Tungsteno-Halógeno (1000 h) | |
De 100 a 240 V | |
0,002 A/h tras calentamiento | |
9,8 in | |
50/60 Hz | |
Membrana sellada con teclas de respuesta táctil | |
<0,001 A a 0,0 A; < 0,002 A a 2,0 A; pico a pico a 340 nm | |
Hasta 3,0 A a 340 nm | |
External Printer: Ink Jet, Laser Printer with HP PCL 5 or Greater | |
< 0,08 % T a 220 nm y 340 nm; < 0,1 % T a 340 nm y 400 nm; < 1,0 % T a 198 nm | |
1,0; 2,0; 3,0; 5,0 nm | |
11.000 nm/min | |
8,6 kg | |
30 cm |