Learn More
Thermo Scientific™ Medidor multiparamétrico de pH/ISE de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™
Obtenga rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star con módulo de pH/ISE para pH, concentración de iones y temperatura
2979.83€ - 3839.10€
Especificaciones
Salidas | USB (2), RS232 |
---|---|
Adaptador de CA | Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) |
Exactitud (ISE) | ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (mV) | ±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11671499
|
Thermo Scientific™
VSTAR40A |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/ISE/mV y soporte | Medidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
2979.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11681499
|
Thermo Scientific™
VSTAR40A2 |
Kit del medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con módulo de pH/ISE/mV, electrodo de pH de cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, sonda de agitador, soluciones y soporte | Medidor Versa Star Pro, módulo de pH/ISE VSTAR-ISE, 8102electrodo de pH de cuerpo de vidrio BNUWP ROSS Ultra, 927007sonda ATC de acero inoxidable Orion MD, 096019 sonda de agitador Orion Star, 810199 kit de solución y tampón de pH ROSS, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
3572.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11691499
|
Thermo Scientific™
VSTAR40B |
Medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con dos módulos de pH/ISE/mV y soporte | Medidor Versa Star Pro, dos módulos de pH/ISE VSTAR-ISE, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz para ordenador y certificado de prueba de medidores |
3839.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11601509
|
Thermo Scientific™
VSTAR40B2 |
Kit del medidor de sobremesa Orion Versa Star Pro con dos módulos de pH/ISE/mV, electrodo de pH de cuerpo de vidrio ROSS Ultra, sonda ATC, sonda de agitador, soluciones y dos soportes | Medidor Versa Star Pro, dos módulos de pH/ISE VSTAR-ISE, 8102electrodo de pH de cuerpo de vidrio BNUWP ROSS Ultra, 927007sonda ATC de acero inoxidable MD Orion, 096019 sonda de agitador Orion Star, 810199 kit de solución y tampón de pH ROSS, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal, CD de documentación, guía de inicio rápido impresa, cable de interfaz de ordenador y certificado de prueba de medidores |
3829.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de pH/electrodo de ión selectivo (ISE). Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, concentración de iones, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Realice calibraciones de pH e ISE de hasta seis puntos, registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador. Seleccione sistemas con uno o dos módulos de pH/ISE.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos
- Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante diez métodos protegidos con contraseña por canal
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de electrodo de ión selectivo (ISE) y pH multipunto
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente
- El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años
- Mida pH, concentración de iones, mV, mV relativos u ORP con temperatura
- Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados
- Realice calibraciones de ISE (electrodo de ión selectivo) de hasta seis puntos con posibilidad de seleccionar ppm, M, mg/L, %, ppb o ninguna unidad
- Entre las técnicas incrementales se incluyen adición conocida simple, adición conocida doble, sustracción conocida simple, sustracción conocida doble, adición de analato y sustracción de analato
- Las funciones avanzadas de ISE incluyen vacío no lineal seleccionable automáticamente, estabilidad de intervalo bajo e ID de electrodo con verificación de la calibración
- Seleccione el medidor VSTAR40B o el kit VSTAR40B2 con dos módulos de pH/ISE para medir varias muestras simultáneamente
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema a los niveles de acceso administrativo y de usuario personalizado para distintas funciones del medidor, incluidos configuración de fecha y hora, configuración del medidor, registro de datos y registro de calibración.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
USB (2), RS232 | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
±0,002 | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
pH con opción de edición de calibración, concentración de iones (ISE) con opción de edición de calibración, relativo | |
Desde 1 hasta 6 | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Pantalla LCD gráfica a color con opciones personalizables por el usuario | |
pH, mV, mV relativos (RmV), ORP o concentración de iones (ISE) con temperatura, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
0,1/0,01/0,001 | |
pH 7,000 (ajustable), ISE 1,000 (ajustable) | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Entrada de CC: 9VDC, 1A | |
De 0,0001 a 19 990 con unidades seleccionables de ppm, molar, mg/l, %, ppb o ninguna | |
±2000,0 mV | |
0,1 mV | |
±0,1 °C | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda ATC de temperatura | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 pulg x 9,5 pulg x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al | |
1,2 kg, cada módulo añade 0,2 kg |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) | |
±0,2 mV o ±0,05 % de la lectura, lo que sea mayor | |
Pendiente segmentada (punto a punto), blanco automático no lineal seleccionable, rango de baja concentración estable | |
Sí | |
Modo de mV relativos (RmV) de 1 punto, modo de ORP de 1 punto | |
Desde 1 hasta 6 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
4 - personalizables con módulos | |
IP 54 | |
±2000,0 mV | |
0,0001 como mínimo, de 1 a 4 dígitos significativos (seleccionable por el usuario) | |
De -5,0 °C a +105,0 °C | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Registro automático de datos con modos de medición Auto-Read, Timed y Single Shot; registro manual de datos con modo de medición continuo | |
10 por canal | |
Adaptador universal de CA (incluido) | |
±2000,0 mV | |
Del 5 al 85 % (sin condensación) | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 41°F a 113 °F (ambiente) | |
Calibración de desviación de la temperatura de 1 punto | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Garantía de módulo y medidor de 3 años | |
2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb |