Learn More
Eppendorf™ Enfriador para PCR
Una solución innovadora para proteger, transportar y almacenar muestras delicadas y para detener reacciones de forma segura.
67.75€ - 124.00€
Specifications
Para utilizar con (aplicación) | Configuración de la reacción de la PCR |
---|---|
Tipo | Refrigerador para PCR |
Capacidad (métrico) | 0,2 ml |
Admite | 96 |
Product Code | Brand | Color | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Color | Price | Quantity & Availability | |||||
10192281
|
Eppendorf™
3881000031 |
Azul |
67.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10275091
|
Eppendorf™
3881000023 |
Rosa |
67.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10013051
|
Eppendorf™
3881000015 |
Azul, Rosa |
124.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Mantiene una temperatura de la muestra de 0 °C durante más de una hora y, a continuación, cambia de color cuando la temperatura supera los 7 °C
- Superior a un baño de hielo, resulta fácil de manejar, ahorra espacio y está libre de contaminación, por lo que es la preparación perfecta para reacciones de PCR
- La temperatura de tubos individuales se indica mediante el color de los calibres individuales
- Se evita la congelación de las muestras mediante el contorno cónico especialmente diseñado
- Agregado de refrigeración en el formato universal de 96 pocillos para tubos de PCR de 0,2 ml y 0,5 ml, para tiras de tubos, placas y tubos individuales
Specifications
Configuración de la reacción de la PCR | |
Refrigerador para PCR | |
0,2 ml | |
96 |