Learn More
Memmert™ Incubadora-refrigeradora Peltier IPPeco con Tecnología avanzada Peltier
Ideal para cultivar por encima y debajo de la temperatura ambiente, determinar el número de gérmenes o realizar pruebas de durabilidad.
6575.00€ - 34120.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
compresor | No |
Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
Iluminación | Unidad de iluminación opcional |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Pantalla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Pantalla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16863413
|
Memmert™
IPP110ECO |
108 l | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
6965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17168444
|
Memmert™
IPP110ECOPLUS |
108 l | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
6575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17182834
|
Memmert™
IPP260ECO |
256 L | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
7605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17162834
|
Memmert™
IPP260ECOPLUS |
256 L | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
7998.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17172834
|
Memmert™
IPP410ECO |
384 L | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
8990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17148974
|
Memmert™
1817148974 |
384 l | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
8990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17158974
|
Memmert™
IPP750ECO |
749 l | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
15265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17168974
|
Memmert™
IPP750ECOPLUS |
749 l | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
12140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17188964
|
Memmert™
IPP1060ECO |
1060 l | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
15995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17198964
|
Memmert™
IPP1060ECOPLUS |
1060 l | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
16515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17108974
|
Memmert™
IPP1400ECO |
1360 l | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
26610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17118974
|
Memmert™
IPP1400ECOPLUS |
1360 l | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
27195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17128974
|
Memmert™
IPP2200ECO |
2140 l | 1 pantalla TFT en color de alta definición (SingleDISPLAY) |
33600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17138974
|
Memmert™
IPP2200ECOPLUS |
2140 l | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
34120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Eficiente, homogeneo y confiable – estas tres palabras describen el incubador refrigerado con tecnología Peltier IPPeco de Memmert.
- Tamaños de modelo: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Rangos de ajuste de temperatura: de 0 a +70°C (tamaño 110 - 1060) | de +15°C a +60°C (tamaño 1400/2200)
- 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY (manejo intuitivo)
- Convección: Circulación forzada del aire del interior mediante ventilador Peltier
- Advanced Peltier Technology: máxima eficiencia energética en comparación con los incubadores refrigerados con compresor
- Módulo de luz opcional (luz blanca cálida, luz blanca fría)
- Parámetros ajustables: Temperatura (Celsius o Fahrenheit), tiempo de funcionamiento del programa, zona horaria
- Distribución totalmente homogénea de temperatura y humedad
- Mayor rango de aplicación gracias al enfriamiento hasta el punto de congelación
- Buen ambiente en todo momento: sin refrigerante, silencioso, compacto y de mantenimiento reducido
El rendimiento de este incubador refrigerado es impresionante: El calentamiento, la refrigeración y la recuperación después de abrir puertas se llevan a cabo con total precisión a una máxima velocidad. Las puertas dobles estándar evitan el riesgo de contaminación y los descensos o ascensos de temperatura y, al mismo tiempo, se tiene una visión óptima de la carga cuya temperatura se está regulando gracias a las puertas interiores totalmente acristaladas.
Hay dos variantes de modelos, el SingleDISPLAY y el TwinDISPLAY.
El SingleDISPLAY es ideal para las aplicaciones estándares.
¿La temperatura, la posición de la trampilla de extracción de aire y la velocidad del motor de aire de circulación permanecen prácticamente en los mismos valores durante todo el proceso? ¿No necesita programación de rampas ni repeticiones (loops)? ¿Seca carga no sensible y no necesita una protección contra temperatura excesiva múltiple ni un costoso sistema de alarma? Entonces la variante de modelo de Memmert SingleDISPLAY le ofrece exactamente las funciones adecuadas para usted. Una precisión extraordinaria y fiabilidad, manejo intuitivo y protección doble contra temperatura excesiva con indicador óptico de fallos.
El TwinDISPLAY le ofrece la máxima comodidad para los procesos complejos.
El equipamiento de la variante de modelo TwinDISPLAY no dejará nada que desear durante muchos años en cuanto a funciones, comodidad de uso y seguridad. Todos los equipos permiten una programación intuitiva, rápida y sencilla, incluso para procesos complejos, gracias al software de control y protocolización AtmoCONTROL. La protección múltiple contra temperatura excesiva, un sistema de alarma óptico y visual y la posibilidad de enviar avisos de alarma por correo electrónico le dejan tiempo para lo que realmente importa.
Especificaciones
CE | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Acero inoxidable | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días |
No | |
Unidad de iluminación opcional | |
Incubadora refrigerada | |
50/60 Hz |