Learn More
Ácido fosfórico, Honeywell™
147.94 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
CAS | 7664-38-2 |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 2,5 L |
Fórmula molecular | H3O4P |
Forma física | Líquido |
Clave InChI | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OP(O)(O)=O |
Nombre IUPAC | phosphoric acid |
Peso molecular (g/mol) | 97.99 |
PubChem CID | 1004 |